Ethyl pentafluorobenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
L10523.06
L10523.14
L10523.06EA
230
PLN
L10523.06
L10523.14
Ethyl pentafluorobenzoate ≥98%
Ethyl pentafluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 4522-93-4
Molecular Formula: C9H5F5O2
Formula Weight: 240.13
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4280
Boiling Point: 112-114°
Beilstein Reference: 2054770
MDL No.: MFCD00039211
Formuła:
C₉H₅F₅O₂ Temp. Wrzenia: 112…114 °C Gęstość: 1,431 Temp. Zapłonu: 80 °C (176 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039211 Numer CAS: 4522-93-4 Numer WE (dawny EINECS): 224-854-0 |