Drukuj
Potassium bis(trimethylsilyl)amide 15% (w/w) 0.7 M in toluene, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
418231000 418238000
418231000.EA 638 PLN
418231000. 418238000.
Potassium bis(trimethylsilyl)amide 15% (w/w) 0.7 M in toluene, AcroSeal®
Potassium bis(trimethylsilyl)amide
Formuła: C₆H₁₈KNSi₂
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010330
Numer CAS: 40949-94-8
Numer WE (dawny EINECS): 424-100-2
Jednostka: 2920
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Solution
Titration with HClO4 0.6 to 0.9 M
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %