Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41718.AD
41718.AK
41718.K2
41718.ADEA
577
PLN
41718.AD
41718.AK
41718.K2
Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (w/w) roztwór wodny
Tetrabutylphosphonium hydroxide
CAS No.: 14518-69-5
Molecular Formula: C16H37OP
Formula Weight: 276.45
Physical Form: Liquid
Density: 0.989
Refractive Index: 1.4120
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00068456
Formuła:
C₁₆H₃₇OP Gęstość: 0,989 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00068456 Numer CAS: 14518-69-5 Numer WE (dawny EINECS): 238-528-0 Jednostka: 3267 ADR: 8,II |