Drukuj
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A14474.09 A14474.18 A14474.30
A14474.09EA 604 PLN
A14474.09 A14474.18 A14474.30
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal ≥98%
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Purity: 98% CAS No.: 42783-78-8 Molecular Formula: C6H5CH2OCH2CH(OCH2CH3)2 Formula Weight: 224.30 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4790 Boiling Point: 99-100°/0.6mm Beilstein Reference: 3278795 MDL No.: MFCD00051786
Formuła: C₁₃H₂₀O₃
Temp. Wrzenia: 99…100 °C (0,6 mmHg)
Gęstość: 0,987
Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051786
Numer CAS: 42783-78-8