Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
PC5548-1G PC5548-5G PC5548-10G
APOSPC5548-1GEA 168 PLN
APOSPC5548-1G APOSPC5548-5G APOSPC5548-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₅F₄NO
MW: 195.12 g/mol
Numer MDL: MFCD09832383
Numer CAS: 1017779-69-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III