Erucic acid tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L08685.18
L08685.30
L08685.18EA
242
PLN
L08685.18
L08685.30
Erucic acid tech. 90%, Technical Grade
Erucic acid
Purity: 90%
CAS No.: 112-86-7
Molecular Formula: C22H42O2
Formula Weight: 338.58
Flash Point:
Formuła:
C₂₂H₄₂O₂ Temp. Wrzenia: 265 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 29…33 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063188 Numer CAS: 112-86-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-011-3 Klasyfikacja Merck : 14,3674 |