4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L16431.06
L16431.14
L16431.22
L16431.06EA
346
PLN
L16431.06
L16431.14
L16431.22
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane ≥97%
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane
Purity: 97%
CAS No.: 13688-90-9
Molecular Formula: C7H6Cl4Si
Formula Weight: 260.02
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 142-144°/15mm
Beilstein Reference: 3090295
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00045268
Formuła:
C₇H₆Cl₄Si Temp. Wrzenia: 142…144 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,361 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045268 Numer CAS: 13688-90-9 Numer WE (dawny EINECS): 237-203-0 Jednostka: 2987 ADR: 8,II |