Potassium hexafluorozirconate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
86102.36
86102.A3
86102.36EA
726
PLN
86102.36
86102.A3
Potassium hexafluorozirconate ≥99%
Potassium hexafluorozirconate
Purity: 99%
CAS No.: 16923-95-8
Molecular Formula: K2ZrF6
Formula Weight: 283.41
Physical Form: -10 Mesh
Density: 3.48
Solubility: Slightly soluble in cold water, soluble in hot water
Merck Reference: 14,7639
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00042547
For manufacture of metallic zirconium
Formuła:
F₆K₂Zr MW: 283.41 g/mol Gęstość: 3.48 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042547 Numer CAS: 16923-95-8 Numer WE (dawny EINECS): 240-985-6 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |