Drukuj
N-Allylaniline 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H55821.03 H55821.06 H55821.14
H55821.03EA 0 PLN
H55821.03 H55821.06 H55821.14
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Formuła: C₉H₁₁N
Temp. Wrzenia: 218…220 °C
Gęstość: 0,982
Temp. Zapłonu: 89 °C (192 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008638
Numer CAS: 589-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-633-9