Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11314.09
11314.18
11314.09EA
529
PLN
11314.09
11314.18
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 15280-55-4
Molecular Formula: Dy(OOCCH3)3.4H2O
Formula Weight: 411.68 (339.62anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013033
Formuła:
C₆H₉DyO₆·4H₂O MW: 411.68 g/mol Temp. topnienia: 120 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013033 Numer CAS: 15280-55-4 Numer WE (dawny EINECS): 242-565-8 |