4-tert-Butylbenzophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L06386.03
L06386.06
L06386.03EA
358
PLN
L06386.03
L06386.06
4-tert-Butylbenzophenone ≥98%
4-tert-Butylbenzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 22679-54-5
Molecular Formula: C17H18O
Formula Weight: 238.32
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 168-170°/2mm
Beilstein Reference: 2100075
MDL No.: MFCD00017255
Formuła:
C₁₇H₁₈O Temp. Wrzenia: 168…170 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 38…42 °C Temp. Zapłonu: 150 °C (302 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017255 Numer CAS: 22679-54-5 Numer WE (dawny EINECS): 245-154-1 |