Isoflurane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
L17315.06
L17315.14
L17315.06EA
411
PLN
L17315.06
L17315.14
Isoflurane ≥97%
Isoflurane
Purity: 97%
CAS No.: 26675-46-7
Molecular Formula: CF3CHClOCHF2
Formula Weight: 184.49
Density: 1.496
Refractive Index:
Formuła:
C₃H₂ClF₅O MW: 184.49 g/mol Temp. Wrzenia: 48…49 °C Gęstość: 1.496 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066609 Numer CAS: 26675-46-7 Numer WE (dawny EINECS): 247-897-7 |