Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15959.06
A15959.14
A15959.22
A15959.06EA
372
PLN
A15959.06
A15959.14
A15959.22
Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98%
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Purity: 98%
CAS No.: 1889-71-0
Molecular Formula: C14H11ClO
Formula Weight: 230.69
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 976443
Formuła:
C₁₄H₁₁ClO Temp. topnienia: 103…107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016342 Numer CAS: 1889-71-0 |