Dioctyldichlorosilane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
42599.09
42599.18
42599.09EA
674
PLN
42599.09
42599.18
Dioctyldichlorosilane ≥97%
Dioctyldichlorosilane
Purity: 97%
CAS No.: 18416-07-4
Molecular Formula: C16H34Cl2Si
Formula Weight: 325.44
Physical Form: Liquid
Density: 0.940
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 145°/0.2mm
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD01074472
Formuła:
C₁₆H₃₄Cl₂Si Temp. Wrzenia: 145 °C (0,2 mmHg) Gęstość: 0,940 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074472 Numer CAS: 18416-07-4 Jednostka: 2987 ADR: 8,II |