4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
H33909.06
H33909.14
H33909.06EA
799
PLN
H33909.06
H33909.14
4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
4-Methylsalicylaldehyde
Purity: 97+%
CAS No.: 698-27-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 222-223°
MDL No.: MFCD00799550
Formuła:
C₈H₈O₂ Temp. Wrzenia: 222…223 °C Temp. topnienia: 58…62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00799550 Numer CAS: 698-27-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-813-7 |