6-Bromoquinolin-2(1H)-one 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54095.03
H54095.06
H54095.03EA
502
PLN
H54095.03
H54095.06
6-Bromoquinolin-2(1H)-one 96%
6-Bromoquinolin-2(1H)-one
Purity: 96%
CAS No.: 1810-66-8
Molecular Formula: C9H6BrNO
Formula Weight: 224.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formuła:
C₉H₆BrNO Temp. topnienia: >200 °C |
Numer MDL:
MFCD08703169 Numer CAS: 1810-66-8 |