Di(2-pyridyl) ketone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Di(pyridin-2-yl)methanone
H55322.03
H55322.06
H55322.14
H55322.03EA
354
PLN
H55322.03
H55322.06
H55322.14
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Di(2-pyridyl) ketone
Purity: 99%
CAS No.: 19437-26-4
Molecular Formula: C11H8N2O
Formula Weight: 184.20
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 52-55°
Beilstein Reference: 126598
MDL No.: MFCD00006288
Formuła:
C₁₁H₈N₂O MW: 184.20 g/mol Temp. topnienia: 52…55 °C Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006288 Numer CAS: 19437-26-4 Numer WE (dawny EINECS): 243-067-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) | White to pale brown |
Form | Solid |
Assay (unspecified) |
|