Drukuj
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Di(pyridin-2-yl)methanone
155670050 155670250
ACRO155670050EA 743 PLN
ACRO155670050 ACRO155670250
Di(2-pyridyl) ketone 98%
Di(2-pyridyl) ketone
Formuła: C₁₁H₈N₂O
MW: 184.20 g/mol
Temp. topnienia: 53…55 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006288
Numer CAS: 19437-26-4
Numer WE (dawny EINECS): 243-067-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥97.5 %