2,3,3-Trimethylindolenine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22410.06
B22410.14
B22410.06EA
261
PLN
B22410.06
B22410.14
2,3,3-Trimethylindolenine ≥98%
2,3,3-Trimethylindolenine
Purity: 98%
CAS No.: 1640-39-7
Molecular Formula: C11H13N
Formula Weight: 159.23
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5470
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 228-229°
Beilstein Reference: 119740
MDL No.: MFCD00005724
Formuła:
C₁₁H₁₃N MW: 159.23 g/mol Temp. Wrzenia: 228…229 °C Temp. topnienia: 6…8 °C Gęstość: 0.992 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005724 Numer CAS: 1640-39-7 Numer WE (dawny EINECS): 216-685-6 |