Drukuj
2,3,3-Trimethylindolenine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
140160250 140161000 140162500
ACRO140160250EA 378 PLN
ACRO140160250 ACRO140161000 ACRO140162500
2,3,3-Trimethylindolenine 98%
2,3,3-Trimethylindolenine
Formuła: C₁₁H₁₃N
MW: 159.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 228…229 °C (744 mmHg)
Gęstość: 0.99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005724
Numer CAS: 1640-39-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-685-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %