Drukuj
Bufory, MOPS, roztwory 1,0 M
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62261.AK J62261.AP J60097.AK J61797.AK J61797.AP J61821.AK J61821.AP J61843.AK J61843.AP J61958.AK J61958.AP
J62261.AKEA 715 PLN
J62261.AK J62261.AP J60097.AK J61797.AK J61797.AP J61821.AK J61821.AP J61843.AK J61843.AP J61958.AK J61958.AP
Bufory, MOPS, roztwory 1,0 M
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 1132-61-2
Physical form: liquid
Appearance: colourless
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00006183