Bufory, MOPS, 0,5 M roztwory
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62839.AK
J62839.AE
J60328.AE
J60328.AK
J62839.AKEA
823
PLN
J62839.AK
J62839.AE
J60328.AE
J60328.AK
Bufory, MOPS, 0,5 M roztwory
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 1132-61-2
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00006183