3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
L19611.06
L19611.14
L19611.06EA
244
PLN
L19611.06
L19611.14
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Purity: 98+%
CAS No.: 17789-14-9
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉BrO₂ Temp. Wrzenia: 132…133 °C (8 mmHg) Gęstość: 1,514 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003209 Numer CAS: 17789-14-9 Numer WE (dawny EINECS): 241-766-8 |