5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ200
8.43818.0005
8.43818.0025
8.43818.0005EA
276
PLN
8.43818.0005
8.43818.0025
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid zS, Sigma-Aldrich®
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Formuła:
C₁₂H₈FNO₂ |
Numer CAS:
364064-17-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point | 215 °C |
Molar Mass | 217.20 g/mol |
Density | 0.5 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.7 (5 g/l, H2O, 20 °C) |