Drukuj
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H33003.03 H33003.09
H33003.03EA 398 PLN
H33003.03 H33003.09
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Temp. topnienia: 139…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01311987
Numer CAS: 261635-93-2