Drukuj
N,N-Diethylnicotinamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nicotinic Acid Diethylamide
114471000 114470250
ACRO114471000EA 615 PLN
ACRO114471000 ACRO114470250
N,N-Diethylnicotinamide 97%
N,N-Diethylnicotinamide
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O
Temp. Wrzenia: 296…300 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.06 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006386
Numer CAS: 59-26-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-418-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)