2-Chloronicotinoyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11048.06
A11048.14
A11048.22
A11048.06EA
629
PLN
A11048.06
A11048.14
A11048.22
2-Chloronicotinoyl chloride ≥98%
2-Chloronicotinoyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 49609-84-9
Molecular Formula: C6H3Cl2NO
Formula Weight: 176.00
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 98-100°/2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051677
Formuła:
C₆H₃Cl₂NO Temp. Wrzenia: 98…100 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 38…42 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051677 Numer CAS: 49609-84-9 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |