Ytterbium(III) isopropoxide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ytterbium(III) i-propoxide
Ampuled under argon
39579.03
39579.06
39579.03EA
1100
PLN
39579.03
39579.06
Ytterbium(III) isopropoxide
Ytterbium(III) isopropoxide
CAS No.: 6742-69-4
Molecular Formula: C9H21O3Yb
Formula Weight: 350.31
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Odourless
Boiling Point: 190-200°/0.2mm subl.
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00145532
Formuła:
C₉H₂₁O₃Yb MW: 350.30 g/mol Temp. Wrzenia: 190…200 °C (0.2 mmHg) (subl.) Temp. topnienia: 200 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145532 Numer CAS: 6742-69-4 Jednostka: 2925 ADR: 4.1 III |