Erbium(III) isopropoxide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
36613.03
36613.06
36613.03EA
821
PLN
36613.03
36613.06
Erbium(III) isopropoxide
Erbium(III) isopropoxide
CAS No.: 14814-07-4
Molecular Formula: C9H21ErO3
Formula Weight: 344.52
Flash Point: 58°(138°F)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00144253
Formuła:
C₉H₂₁ErO₃ Temp. Zapłonu: 58 °C (138 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144253 Numer CAS: 14814-07-4 ADR: 4.1,III |