Drukuj
Diphenyl phosphate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
225690050 225690250
ACRO225690050EA 337 PLN
ACRO225690050 ACRO225690250
Diphenyl phosphate 99%
Diphenyl phosphate
Formuła: C₁₂H₁₁O₄P
Temp. topnienia: 63…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003033
Numer CAS: 838-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-657-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 70 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %