Thallium(I) hexafluorophosphate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39627.06
39627.14
39627.06EA
2210
PLN
39627.06
39627.14
Thallium(I) hexafluorophosphate ≥97%
Thallium(I) hexafluorophosphate
Purity: 97% min
CAS No.: 60969-19-9
Molecular Formula: TlPF6
Formula Weight: 349.34
Physical Form: Crystalline
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00049807
Formuła:
F₆PTl Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049807 Numer CAS: 60969-19-9 Jednostka: 1707 ADR: 6.1,II |