Drukuj
5-Chloro-2-benzoxazolinone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one, Chlorzoxazone, Chloroxazone
228951000 228950250
ACRO228951000EA 394 PLN
ACRO228951000 ACRO228950250
5-Chloro-2-benzoxazolinone 98%
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Formuła: C₇H₄ClNO₂
MW: 169.57 g/mol
Temp. topnienia: 189…194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005717
Numer CAS: 95-25-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-403-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 194 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %