4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L16150.06
L16150.14
L16150.22
L16150.06EA
552
PLN
L16150.06
L16150.14
L16150.22
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥99%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Purity: 99%
CAS No.: 1107-00-2
Molecular Formula: C19H6F6O6
Formula Weight: 444.25
Melting Point: 244-247°
Beilstein Reference: 7057916
Formuła:
C₈H₄O₃ Temp. topnienia: 244…247 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039143 Numer CAS: 1107-00-2 Numer WE (dawny EINECS): 214-170-0 |