Trypan blue 60% (dye content)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
CAS No.: 72-57-1
Molecular Formula: C34H24N6Na4O14S4
Formula Weight: 960.82
Melting Point:
Used in dye exclusion studies in cell culture
Formuła:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄ MW: 960.82 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003969 Numer CAS: 72-57-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-786-7 |