Trypan blue
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
189350250
189351000
189355000
ACRO189350250EA
251
PLN
ACRO189350250
ACRO189351000
ACRO189355000
Trypan blue
Trypan blue
Formuła:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄ MW: 960.82 g/mol Temp. topnienia: >280 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003969 Numer CAS: 72-57-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-786-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark blue to brown-black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Dye content | ≥60 % |