4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
A17657.06
A17657.14
A17657.06EA
319
PLN
A17657.06
A17657.14
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 56442-17-2
Molecular Formula: C14H11FO2
Formula Weight: 230.24
MDL No.: MFCD00173650
Formuła:
C₁₄H₁₁FO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00173650 Numer CAS: 56442-17-2 |