3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12722.06
A12722.14
A12722.06EA
706
PLN
A12722.06
A12722.14
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥98%
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 14035-33-7
Molecular Formula: C16H24O2
Formula Weight: 248.37
Melting Point: 146-147°
MDL No.: MFCD00017520
Formuła:
C₁₆H₂₄O₂ Temp. topnienia: 146…147 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017520 Numer CAS: 14035-33-7 |