6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Morpholinopyridin-3-amine, 5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
H50699.03
H50699.MD
H50699.06
H50699.03EA
1600
PLN
H50699.03
H50699.MD
H50699.06
6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
6-Morpholino-3-pyridinamine
Purity: 97%
CAS No.: 52023-68-4
Molecular Formula: C9H13N3O
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 127-130°
MDL No.: MFCD00119562
Formuła:
C₉H₁₃N₃O Temp. topnienia: 127…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00119562 Numer CAS: 52023-68-4 Numer WE (dawny EINECS): 257-613-3 |