4-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-methylbenzene-1-carboxylic anhydride
H33951.03
H33951.06
H33951.03EA
292
PLN
H33951.03
H33951.06
4-Methylbenzoic anhydride ≥97%
4-Methylbenzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 13222-85-0
Molecular Formula: C16H14O3
Formula Weight: 254.29
Melting Point: 86-89°
MDL No.: MFCD00048100
Formuła:
C₁₆H₁₄O₃ Temp. topnienia: 86…89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048100 Numer CAS: 13222-85-0 |