2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate tech. 85% may cont. up to 10% 2-propanol, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12912.09
L12912.18
L12912.09EA
409
PLN
L12912.09
L12912.18
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate tech. 85% may cont. up to 10% 2-propanol, Technical Grade
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate
Purity: 85%
CAS No.: 4065-45-6
Molecular Formula: C14H12O6S.xH2O
Formula Weight: 308.31(anhy)
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 2889165
Merck Reference: 14,8983
MDL No.: MFCD00977409
Formuła:
C₁₄H₁₂O₆S·H₂O Temp. topnienia: 108…112 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024962 Numer CAS: 4065-45-6 Numer WE (dawny EINECS): 223-772-2 Klasyfikacja Merck : 14,8983 |