4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-Methoxyphenyl)(4-nitrophenyl)methanone
B22720.03
B22720.06
B22720.14
B22720.03EA
280
PLN
B22720.03
B22720.06
B22720.14
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone ≥97%
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone
Purity: 97%
CAS No.: 1151-94-6
Molecular Formula: C14H11NO4
Formula Weight: 257.25
Melting Point: 125-127°
MDL No.: MFCD00178348
Formuła:
C₁₄H₁₁NO₄ Temp. topnienia: 125…127 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00178348 Numer CAS: 1151-94-6 |