Drukuj
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Chloro-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone
H35800.14 H35800.22
H35800.14EA 464 PLN
H35800.14 H35800.22
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Formuła: C₁₃H₈ClNO₃
Temp. topnienia: 78…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007295
Numer CAS: 34052-37-4
Numer WE (dawny EINECS): 251-811-3