4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23451.14
B23451.22
B23451.14EA
282
PLN
B23451.14
B23451.22
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Purity: 99%
CAS No.: 56107-02-9
Molecular Formula: C13H8ClNO3
Formula Weight: 261.66
Melting Point: 104-106°
Boiling Point: 233-235°/12mm
MDL No.: MFCD00007081
Formuła:
C₁₃H₈ClNO₃ Temp. Wrzenia: 233…235 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 104…106 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007081 Numer CAS: 56107-02-9 Numer WE (dawny EINECS): 259-995-7 |