5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25507.06
B25507.14
B25507.06EA
674
PLN
B25507.06
B25507.14
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Purity: 97%
CAS No.: 55082-33-2
Molecular Formula: C13H9BrO2
Formula Weight: 277.11
Melting Point: 108-111°
MDL No.: MFCD00525062
Formuła:
C₁₃H₉BrO₂ Temp. topnienia: 108…111 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00525062 Numer CAS: 55082-33-2 |