3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L11166.06
L11166.14
L11166.06EA
940
PLN
L11166.06
L11166.14
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Purity: 96%
CAS No.: 23418-85-1
Molecular Formula: C11H12O3S
Formula Weight: 224.28
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₂O₃S Temp. Wrzenia: 128 °C (0,01 mmHg) Gęstość: 1,012 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041687 Numer CAS: 23418-85-1 |