2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
H32858.MD
H32858.03
H32858.MDEA
682
PLN
H32858.MD
H32858.03
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 336628-67-2
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Melting Point: 54-59°
MDL No.: MFCD03788529
Formuła:
C₈H₅F₃O₂ MW: 190.12 g/mol Temp. topnienia: 54…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03788529 Numer CAS: 336628-67-2 |