2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Nitrophenacylamine hydrochloride
A12205.03
A12205.06
A12205.03EA
456
PLN
A12205.03
A12205.06
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 36765-84-1
Molecular Formula: C8H8N2O3.HCl
Formula Weight: 216.62
Melting Point: 210-212° dec.
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00051997
Formuła:
C₈H₉ClN₂O₃ MW: 216.62 g/mol Temp. topnienia: 210…212 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051997 Numer CAS: 36765-84-1 ADR: 8 III |