Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21626.04
B21626.09
B21626.04EA
589
PLN
B21626.04
B21626.09
Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Methyl-4-acetylbenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 3609-53-8
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 92-95°
MDL No.: MFCD00216474
Formuła:
C₁₀H₁₀O₃ Temp. topnienia: 92…95 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00216474 Numer CAS: 3609-53-8 |