Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
424770010
424770050
ACRO424770010EA
232
PLN
ACRO424770010
ACRO424770050
Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Methyl-4-acetylbenzoate
Formuła:
C₁₀H₁₀O₃ Temp. topnienia: 93…95 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00216474 Numer CAS: 3609-53-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 93 to 95 °C |
GC | ≥99.0 % |