p-Toluenesulphonylacetonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
[(4-Methylphenyl)sulphonyl]acetonitrile
A12857.06
A12857.14
A12857.22
A12857.06EA
212
PLN
A12857.06
A12857.14
A12857.22
p-Toluenesulphonylacetonitrile ≥98%
p-Toluenesulphonylacetonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 5697-44-9
Molecular Formula: C9H9NO2S
Formula Weight: 195.24
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 1842131
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00039487
Formuła:
C₉H₉NO₂S Temp. topnienia: 147…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039487 Numer CAS: 5697-44-9 Numer WE (dawny EINECS): 227-173-7 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |